Learn More
D-Fructose, TRC
Codice prodotto. 30011768
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
10mg
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011768 5 g 5g
17919344 10 mg 10mg
17907524 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011768 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF7925005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-48-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Sinonimo Fructose, (-)-d-Arabino-hex-2-ulopyranose, D(-)-Fructose
IUPAC Name (2RS,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
SMILES O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Materiale o nome chimico D-(-)-Fructose
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1
Peso formulazione 180.06
Percent Purity >95%