Learn More
D-Galacto-D-mannan
Codice prodotto. 15418039
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15418039 500 mg 500mg
15408039 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15418039 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66610.ME
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 11078-30-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11078-30-1
Numero MDL MFCD00146683
Sinonimo galactomannan, galactomannoglycan, d-galacto-d-mannane, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-4-o-beta-d-mannopyranosyl-beta-d-mannopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-3-2s,3s,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxyoxan-2-yl methoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-3-2s,3s,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-2-yl methoxy tetrahydropyran-3,4,5-triol, 2r,3s,4s,5s,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4r,5s,6r-4,5,6-trihydroxy-2-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy oxane-3,4,5-triol
Specifica
Materiale o nome chimico D-Galacto-D-mannan
Colore White
Quantità 500 mg
Peso formulazione ∽200000
Forma fisica Powder