Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate, 98%
Codice prodotto. 10688254 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10688254 50 mg Glass bottle 50mg
10506081 500 mg Glass bottle 500mg
10530224 2.5 g Glass bottle 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10688254 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 337030500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19046-60-7 | C6H11K2O9P | 336.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19046-60-7
Formula molecolare C6H11K2O9P
Molecular Weight (g/mol) 336.32
Numero MDL MFCD00065475
InChI Key KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
Sinonimo alpha-d-galactose-1-phosphate dipotassium salt dihydrate
PubChem CID 131875454
IUPAC Name potassium;[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] dihydrogen phosphate
SMILES [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
Nota nome 98%
Colore Colorless to White
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 50 mg
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless
Peso formulazione 426.39
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Aspetto (5% aq. soln.) clear, colorless