Learn More
D-(+)-Galactose, >99%
Codice prodotto. 15885138 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15885138 500 g Plastic bottle 500g
15835288 1 kg Plastic bottle 1kg
15839762 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15885138 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J15995.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 59-23-4 | C6H12O6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-23-4
Formula molecolare C6H12O6
Numero MDL MFCD00151230
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Galactose
Punto di fusione 164°C to 168°C
Densità 1.5
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 1724619
Gravità specifica 1.50
Peso formulazione 180.16
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder