Learn More
D-(+)-Galactose Anhydrous, cell culture reagent, 98.5%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11435172 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11435172 100 g
11445172 500 g
11455172 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11435172 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219467080
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Identificatori chimici
CAS 10257-28-0
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
InChI Key WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-galactose, d-galactopyranose, galactose, galactopyranose, galactopyranoside, d-+-galactose, galactose, pure, cerebrose, gal, d-galactopyranoside
PubChem CID 6036
ChEBI CHEBI:4139
Specifica
Quantità 100 g