Learn More
D-Galactose, MedChemExpress
Descrizione
D-Galactose is a natural aldohexose and C-4 epimer of glucose.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Galactose |
| CAS | 59-23-4 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H12O6 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | D-(+)-Galactose |
| Informazioni di solubilità | H2O : 62.5 mg/mL (346.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](CO)O)O)O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.16 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only