Learn More
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Galactose pentaacetate, 99+%
Codice prodotto. 10646552 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10646552 25 g Plastic bottle 25g
10357810 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10646552 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 158610250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4163-60-4 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4163-60-4
Formula molecolare C16H22O11
Molecular Weight (g/mol) 390.341
Numero MDL MFCD00063259
InChI Key LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N
Sinonimo beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate
PubChem CID 94752
IUPAC Name [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico β-D-Galactose pentaacetate
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore White to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 31, 305
Condizione di rotazione specifica +25° (20°C c=10,CHC3,on dry ba)
Rotazione specifica +24° to +26° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Peso formulazione 390.33
Percent Purity ≥99.0% (HPLC)
Forma fisica Powder