Learn More
D-Galactose, TRC
Codice prodotto. 30007090
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007090 100 g 100g
30137102 500 g 500g
30005085 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007090 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG155250100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-23-4
Formula molecolare C6 H12 O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Sinonimo D-Galactose, Galactose, D- (8CI), (+)-Galactose, D-(+)-Galactose, Galactose, D-Galactopyranose, D(+)-Galactose
IUPAC Name (3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Galactose
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1
Peso formulazione 180.0634
Percent Purity >95%