Learn More
D-Galacturonic Acid Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30012759
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012759 1 g 1g
30009696 5 g 5g
30005601 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012759 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG1865001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91510-62-2
Formula molecolare C6 H10 O7 . H2 O
Molecular Weight (g/mol) 212.15
Sinonimo D-Galacturonic Acid Hydrate (1:1), D-Galacturonic Acid, Monohydrate (9CI)
IUPAC Name (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid;hydrate
SMILES O.O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Galacturonic acid hydrate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h1-5,8-11H,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4+,5-;/m0./s1
Peso formulazione 212.0532
Percent Purity >95%