Learn More
D-gamma-Tocopherol, 95%
Codice prodotto. 10279990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10279990 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10279990 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421041000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 54-28-4 | C28H48O2 | 416.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-γ-Tocopherol
Nota nome 95%
CAS 54-28-4
Colore Brown
Punti di ebollizione 200°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C28H48O2
Numero MDL MFCD00066529
Quantità 100 mg
Indice di Merck 15, 9655
Condizione di rotazione specifica +30° (25°C c=2.00 in isooctane)
Rotazione specifica + 30
Sinonimo gamma-tocopherol, +-gamma-tocopherol, d-gamma-tocopherol, 7,8-dimethyltocol, unii-8ef1z1238f, rrr-gamma-tocopherol, r,r,r-gamma-tocopherol, 2r-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl chroman-6-ol, 2r-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-chromen-6-ol, 2r-3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-2h-1-benzopyran-6-ol
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform,ether,,oils,fats
InChI Key QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
SMILES CC1=C(C=C2CCC(OC2=C1C)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)O
IUPAC Name (2R)-2,7,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molecular Weight (g/mol) 416.69
PubChem CID 92729
ChEBI CHEBI:18185
Peso formulazione 416.69
Percent Purity 95%
Forma fisica Viscous Liquid