Learn More
D-Gluconic Acid (50% in Water), TRC
Codice prodotto. 30403207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403207 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403207 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG4174201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-Gluconic Acid
CAS 526-95-4
Formula molecolare C6 H12 O7
Quantità 1 g
Sinonimo Dextronic Acid, Gluconal GA-50, Gluconic Acid, Glycogenic Acid, Glyconic Acid, Maltonic Acid, NSC 77381, Pentahydroxycaproic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 196.1553
Peso formulazione 196.0583
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5