Learn More
D-Gluconic acid, calcium salt, 99%
Codice prodotto. 10358250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10358250 1 kg Plastic bottle 1kg
10591651 250 g Plastic bottle 250g
10277263 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10358250 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211060010
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 299-28-5 | C12H22CaO14 | 430.372 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 299-28-5
Formula molecolare C12H22CaO14
Molecular Weight (g/mol) 430.372
Numero MDL MFCD00064209
InChI Key NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Sinonimo calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
PubChem CID 9290
IUPAC Name calcium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico D-Gluconic acid, calcium salt
Colore White
Perdita all'essiccatura 2.0 % max. (1 g, 105°C, 16 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (HOCH2[CH(OH)]4CO2)2Ca
Quantità 1 kg
Beilstein 03, 544
Indice di Merck 15, 1671
Condizione di rotazione specifica + 10.20 (22.00°C c=1,H2O)
Rotazione specifica + 10.20
Peso formulazione 430.38
Percent Purity 0.99
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals