Specifications
| Materiale o nome chimico | D-Gluconic acid, calcium salt |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 2.0 % max. (1 g, 105°C, 16 hrs) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 0.99 |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | (HOCH2[CH(OH)]4CO2)2Ca |
| Quantità | 250 g |
| Beilstein | 03, 544 |
| Indice di Merck | 15, 1671 |
| Show More |