Learn More
D-Gluconic Acid Potassium Salt, TRC
Codice prodotto. 30404804
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404804 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG4174255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Gluconate
CAS 299-27-4
Formula molecolare C6 H11 O7 . K
Quantità 5 g
Sinonimo Potassium Gluconate
InChI Formula InChI=1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
SMILES [K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
IUPAC Name potassium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
Molecular Weight (g/mol) 234.25
Peso formulazione 234.0142