Learn More
D-(+)-Glucono-1,5-lactone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441238
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16441238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16441238 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYI0301
MedChemExpress D-(+)-Glucono-1,5-lactone is a polyhydroxy (PHA) that is capable of metal chelating, moisturizing and antioxidant activity.
D-(+)-Glucono-1,5-lactone is a polyhydroxy (PHA) that is capable of metal chelating, moisturizing and antioxidant activity.
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Glucono-1,5-lactone
CAS 90-80-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H10O6
Quantità 5 g
Sinonimo Gluconic acid lactone
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (561.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (561.36 mM)
SMILES O=C1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Molecular Weight (g/mol) 178.14
Peso formulazione 178.14
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only