Learn More
D-Glucose 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dextrose |
| CAS | 50-99-7 |
| Nomi componenti o analita | Dextrose |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6H12O6 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | D-Glucopyranose, Glucopyranose, NSC 287045, Dextrose (Closed Ring), Glucose, D-Glucose |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]([C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1O)[C@@H]1O |
| Vedi altri risultati |