Learn More
D-Glucose 1000 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30322577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322577 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322577 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14027000WA1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dextrose
CAS 50-99-7
Nomi componenti o analita Dextrose
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6H12O6
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo D-Glucopyranose, Glucopyranose, NSC 287045, Dextrose (Closed Ring), Glucose, D-Glucose
InChI Formula InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
SMILES O[C@H]([C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1O)[C@@H]1O
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Quantità 1 mL
Peso formulazione 180.06 g/mol