Learn More
D-Glucose-6-phosphate disodium salt dihydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15865148 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15865148 250 g Flacone in plastica 250g
15813761 5 g Flacone in plastica 5g
15845148 10 g Flacone in plastica 10g
15855148 100 g Flacone in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15865148 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J16185.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3671-99-6
Formula molecolare C6H11Na2O9P
Molecular Weight (g/mol) 304.10
Numero MDL MFCD00136037
InChI Key CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Sinonimo d-glucose-6-phosphate disodium salt, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, sodium glucose 6-phosphate, disodium d-glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate sodium salt, glucose-6-phosphate disodium, disodium d-glucose-6-phosphate, d-glucose 6-disodium phosphate, d-glucose 6-phosphoric acid disodium salt, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Glucose-6-phosphate disodium salt dihydrate
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
IUPAC Name disodium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl] phosphate
Peso formulazione 340.13
Imballaggio Flacone in plastica