Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Glucose-6-phosphate disodium salt hydrate, 98%
Codice prodotto. 15467219
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15467219 5 g 5g
15457219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15467219 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J66023.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 3671-99-6 | C6H11Na2O9P | 304.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3671-99-6
Formula molecolare C6H11Na2O9P
Molecular Weight (g/mol) 304.10
Numero MDL MFCD00136037
InChI Key CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Sinonimo d-glucose-6-phosphate disodium salt, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, sodium glucose 6-phosphate, disodium d-glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate sodium salt, glucose-6-phosphate disodium, disodium d-glucose-6-phosphate, d-glucose 6-disodium phosphate, d-glucose 6-phosphoric acid disodium salt, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
PubChem CID 18594434
IUPAC Name disodium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl] phosphate
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Colore White
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 304.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder