Learn More
D(+)-Glucose 6-phosphate sodium salt, 98%
Codice prodotto. 11986901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11986901
Marca: Thermo Scientific Acros 446980010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 54010-71-8 | C6H12NaO9P | 282.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Glucose 6-phosphate sodium salt
CAS 54010-71-8
Punto di fusione 192°C to 197°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H12NaO9P
Quantità 1 g
Rotazione specifica + 33
Sinonimo sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl hydrogenphosphate, sodium glucose 6-phosphate, robison ester monosodium salt, d-glucose-6-phosphate monosodium salt, d-glucose, 6-dihydrogen phosphate , monosodium salt, d +-glucose 6-phosphate sodium salt, d-glucose 6-phosphoric acid hydrogen sodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-6-hydrogen phosphonatooxy-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo-hexyl hydrogen phosphate
InChI Key OBHLNVXMRZXIII-BTVCFUMJSA-M
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)OP(=O)(O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl] hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 282.12
PubChem CID 23677332
Peso formulazione 282.12
Percent Purity 98%