Learn More
D(+)-Glucose, ACS Reagent, anhydrous
Codice prodotto. 10570364 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10570364 5 kg Plastic Bottle 5kg
10391201 500 g Plastic Bottle 500g
10279310 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10570364 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 410950050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-99-7
Numero MDL MFCD00063684
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinonimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaidrossiesanale
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Glucose
Nota nome Anhydrous, For analysis ACS
Punto di fusione 146.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.02% max.
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (105°C, 6 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 5 kg
Beilstein 31, 83
Indice di Merck 15, 4495
Condizione di rotazione specifica + 52.75 (25.00°C c=10,H2O,NH4OH)
Rotazione specifica + 52.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Peso formulazione 180.16
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.005% max
Acido titolabile 0.002 meq/g max
Forma fisica Crystalline Powder