Learn More
D - (+) - Glucose Anhydrous Cell Culture MP Biomedicals
Codice prodotto. 11405182 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11405182 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11405182 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219467205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    370.65€ / 5kg
    Risparmia 19.35€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
A main source of energy for living organisms that is combined into glucosides, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides and glycogen.
Specifica
Materiale o nome chimico D - (+) - Glucose
Nota nome Anhydrous
CAS 50-99-7
Densità 1.544 g/mL
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 5 kg
Sinonimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaidrossiesanale
Molecular Weight (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Peso formulazione 180.2
Grado Cell Culture
Forma fisica Crystalline Powder