Learn More
D(+)-Glucose Anhydrous, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10141520 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
1kg
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10141520 500 g Plastic powder jar 500g
10373242 1 kg Plastic powder jar 1kg
10385940 2 kg Plastic powder jar 2kg
10395940 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10141520 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore G/0500/53
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
C6H12O6, CAS Number-50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, dextrose solution, aldehydo-d-glucose, dextrose, anhydrous, anhydrous dextrose, d-glucose in linear form, d-glucose, anhydrous, d +-glucose, glucose, anhydrous, glucosteril, 5kg, CHEBI:42758, White, 180.16g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-99-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
Numero MDL 148912
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinonimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaidrossiesanale
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifica
Punto di fusione 146°C
Colore White
pH 6 to 7
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
Peso formulazione 180.16g/mol
Forma fisica Solid