Learn More
D-(+)-Glucose, anhydrous, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11482842 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
5 kg
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11482842 500 g 500g
11492842 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11482842 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215252790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.60€
    47.25€ / 500g
    Risparmia 2.35€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 50-99-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinonimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaidrossiesanale
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Glucose
Nota nome For ACS analysis
Densità 1.544g/mL
Quantità 500 g
Peso formulazione 180.2
Forma fisica Powder