Learn More
D(+)-Glucose, anhydrous, specificied according to the requirements of Ph.Eur., USP, BP
Codice prodotto. 15541300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15541300 5 kg 5kg
15582943 1 kg 1kg
15501391 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15541300 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 388190050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-99-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinonimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaidrossiesanale
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Glucose, anhydrous, specificied according to the requirements of Ph.Eur., USP, BP
Punto di fusione 146.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C, 16 h)
Quantità 5 kg
Indice di Merck 15,4495
Condizione di rotazione specifica + 52.75 (25.00°C c=10, H2O, NH4OH)
Rotazione specifica + 52.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 97.5 to 102.0% (Anhydrous substance)
Sostanze correlate 0.5% max. (total impurities)