Learn More
D-(+)-Glucose, (Crystalline), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11495172 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495172 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11495172 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219467201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.90€
    80.85€ / 1kg
    Risparmia 4.05€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ideal as a culture media component.
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Glucose
Nota nome Cell Culture Reagent
CAS 50-99-7
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 1 kg
Sinonimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaidrossiesanale
Molecular Weight (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Peso formulazione 180.2
Grado Not Available
Forma fisica Crystalline