Learn More
D-(+)-Glucose, Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11466501 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11466501 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11466501 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219402483
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 50-99-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
InChI Key GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Sinonimo 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaidrossiesanale
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Glucose
Colore White
Densità 1.544g/mL
Quantità 250 g
Peso formulazione 180.2
Grado Molecular Biology Reagent
Forma fisica Granular Powder