Learn More
D-(+)-Glucose monohydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
1 kg
Specifica
Specifica
| CAS | 14431-43-7 |
| Punto di fusione | 83°C |
| Residuo della combustione | max. 0.015% |
| Formula molecolare | C6H12O6·H2O |
| Numero MDL | MFCD00149450 |
| Quantità | 1 kg |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.17 |
| Materia insolubile | max. 0.005% |