Learn More
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Glucose pentaacetate, 98%
Codice prodotto. 10013460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10013460 100 g Plastic bottle 100g
10096193 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10013460 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 302961000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 604-69-3 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 604-69-3
Numero MDL MFCD00006597
InChI Key LPTITAGPBXDDGR-IBEHDNSVSA-N
Sinonimo beta-d-glucose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, unii-v833p95coc, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, glucopyranose, pentaacetate, .beta.-d, penta-o-acetyl-β
PubChem CID 2724702
IUPAC Name [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico β-D-Glucose pentaacetate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 129.0°C to 133.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C16H22O11
Quantità 100 g
Condizione di rotazione specifica + 5.00 (20.00°C c=1,CHCL3)
Rotazione specifica + 5.00
Molecular Weight (g/mol) 390.33
Peso formulazione 390.33
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder