Learn More
β-D-Glucose Pentaacetate, Mikromol
Descrizione
β-D-Glucose Pentaacetate, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | beta-D-Glucose pentaacetate |
| CAS | 604-69-3 |
| Nomi componenti o analita | beta-D-Glucose pentaacetate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H22 O11 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1,2,3,4,6-pentaacetate β-D-glucopyranose |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Vedi altri risultati |