Learn More
D-Glucuronamide, 98%
Codice prodotto. 15497249
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497249 1 g 1g
15407259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497249 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66047.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3789-97-7 | C6H11NO6 | 193.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3789-97-7
Formula molecolare C6H11NO6
Molecular Weight (g/mol) 193.155
Numero MDL MFCD00006619
InChI Key VOIFKEWOFUNPBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glucuronamide, d-glucuronic acid amide, voifkewofunpbn-uhfffaoysa, 3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxamide non-preferred name
PubChem CID 3482
IUPAC Name 3,4,5,6-tetrahydroxyoxane-2-carboxamide
SMILES C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)N)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Glucuronamide
Punto di fusione 166°C to 167°C
Colore Tan to White
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Optical Rotation +35° (c=2 in Water)
Peso formulazione 193.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder