Learn More
D-Glucuronic acid, 98%
Codice prodotto. 10472071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10472071 25 g Plastic bottle 25g
10747783 10 g Plastic bottle 10g
10531984 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10472071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 309880250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6556-12-3
Formula molecolare C6H10O7
Molecular Weight (g/mol) 194.14
Numero MDL MFCD00064368
InChI Key IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
ChEBI CHEBI:47953
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
Specifica
Materiale o nome chimico D-Glucuronic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 158.0°C to 162.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,4501
Condizione di rotazione specifica + 36.50 (20.00°C c=6,H2O,after 2 hrs)
Rotazione specifica + 36.50
Sinonimo 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
PubChem CID 65041
Peso formulazione 194.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder