Learn More
D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10627304 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627304 100 g Plastic bottle 100g
10226740 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10627304 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204571000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14984-34-0 | C6H9NaO7·H2O | 234.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14984-34-0
Formula molecolare C6H9NaO7·H2O
Molecular Weight (g/mol) 234.14
Numero MDL MFCD00151051
InChI Key QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
Sinonimo sodium d-glucuronate
PubChem CID 87235405
IUPAC Name sodium;(2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate
Punto di fusione 134°C to 140°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 03, 886
Indice di Merck 10, 4327
Condizione di rotazione specifica +21° (20°C c=2,H2O,after 4hrs.)
Rotazione specifica + 21
Peso formulazione 234.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder