Learn More
D-Glucuronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30011584
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011584 25 g 25g
30008372 10 g 10g
17999254 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011584 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG59685025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6556-12-3
Formula molecolare C6 H10 O7
Molecular Weight (g/mol) 194.14
Sinonimo D-Glucuronic Acid, Glucuronic acid, D- (8CI), D-(+)-Glucuronic acid, Glucosiduronic acid, Glucuronic acid
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
SMILES O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Glucuronic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
Peso formulazione 194.0427
Percent Purity >95%