Learn More
D(+)-Glucurono-3,6-lactone, 99+%
Codice prodotto. 10104710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10104710 500 g Plastic bottle 500g
10583581 25 g Plastic bottle 25g
10388450 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10104710 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 225925000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32449-92-6
Numero MDL MFCD00135622
InChI Key UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Sinonimo d-glucuro-3,6-lactone
PubChem CID 91634076
IUPAC Name (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxyacetaldehyde
SMILES C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Glucurono-3, 6-lactone
Nota nome 99+%
Punto di fusione 170.0°C to 176.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (80°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C6H8O6
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 4503
Condizione di rotazione specifica +19.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotazione specifica + 19.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid, slightly soluble in methanol and absolute, ethanol
Molecular Weight (g/mol) 176.124
Peso formulazione 176.12
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals