Specifications
| Materiale o nome chimico | D(+)-Glucurono-3, 6-lactone |
| Nota nome | 99+% |
| Punto di fusione | 170.0°C to 176.0°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (80°C) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula molecolare | C6H8O6 |
| Quantità | 25 g |
| Show More |