Learn More
D-Glucurono-3,6-lactone, TRC
Codice prodotto. 30134338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134338 25 g 25g
30133783 5 g 5g
30007724 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134338 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG59690025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32449-92-6
Formula molecolare C6 H8 O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
Sinonimo D-Glucuronolactone, D-Glucuronic acid, γ-lactone, Glucuronic acid, γ-lactone, D- (6CI,8CI), D-Glucofuranurono-6,3-lactone, D-Glucuronic acid lactone, D-Glucuronic acid γ-lactone, D-Glucurono-3,6-lactone, D-Glucurono-6,3-lactone, D-Glucurono-γ-lactone, D-Glucuronolactone, Dicurone, Glucoxy, Glucurolactone, Glucurone, Glucuronic acid γ-lactone, Glucurono-6,3-lactone, Glucuronolactone, Glucuronosan, Glycurone, Guronsan, NSC 656, Reulatt S.S.
IUPAC Name (2R)-2-[(2S,3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxyacetaldehyde
SMILES O[C@@H](C=O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Glucuronolactone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Peso formulazione 176.0321
Percent Purity >95%