missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Glutamate Cyclase Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18436781 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
25 μL
Dimensione della confezione:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18436781 25 μL 25µL
18126052 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18436781 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP23071525ul

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

D-Glutamate Cyclase Polyclonal specifically detects D-Glutamate Cyclase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene C2orf37
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulazione PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N. accesso geni Q5H9S7
Alias gene Chromosome 2 Open Reading Frame 37, DCAF17, DDB1 And CUL4 Associated Factor 17, DDB1- And CUL4-Associated Factor 17
Simboli geni DCAF17
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EQETFKIVDYEDELDLLSVVAVTQIDAEGKAHLDFHCNEYGTLLKSIPLVESWDVTYSHEVYFDRDLVLHIEQKPNRVFSCYVYQMICD
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 80067
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.