Learn More
D(-)-Glutamic acid, 99+%
Codice prodotto. 10571861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10571861
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6893-26-1 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6893-26-1
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Numero MDL MFCD00063112
InChI Key WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Sinonimo d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid
PubChem CID 23327
ChEBI CHEBI:15966
IUPAC Name (2R)-2-aminopentanedioic acid
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifications
Materiale o nome chimico D(-)-Glutamic acid
Nota nome 99+%
Punto di fusione 200.0°C to 202.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H9NO4
Formula lineare HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 4505
Condizione di rotazione specifica − 31.30 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Rotazione specifica − 31.30
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Peso formulazione 147.13
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder