Learn More
D-Glyceric Acid Calcium Salt Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30132753
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132753 500 mg 500mg
30138731 1 g 1g
30011880 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132753 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD253085500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6000-41-5
Formula molecolare 2(C3H5O4) . Ca . 2(H2O)
Molecular Weight (g/mol) 286.25
Sinonimo D-Glyceric Acid, Calcium Salt (2:1), Dihydrate;
IUPAC Name calcium;(2R)-2,3-dihydroxypropanoate;dihydrate
SMILES O.O.[Ca+2].OC[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico D-Glyceric Acid Calcium Salt Dihydrate
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1
Peso formulazione 286.0213