Learn More
D(-)-Gulonic acid gamma-lactone, 99%
Codice prodotto. 10358100 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10358100 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10358100 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 204450250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6322-07-2 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Gulonic acid γ-lactone
Nota nome 99%
CAS 6322-07-2
Punto di fusione 182°C to 188°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H10O6
Numero MDL MFCD00005391
Quantità 25 g
Beilstein 18, 204
Condizione di rotazione specifica −54.50° (20°C c=4,water)
Rotazione specifica -54.5
InChI Key SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C1OC(=O)C(O)C1O
IUPAC Name 5-(1,2-dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 178.14
Peso formulazione 178.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals or Powder