Learn More
D-Gulose, TRC
Codice prodotto. 17968584
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17968584 250 mg 250mg
17949434 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17968584 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG855190250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4205-23-6
Formula molecolare C6 H12 O6
Molecular Weight (g/mol) 180.1559
Sinonimo Gulose, D- (8CI)
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Gulose
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Peso formulazione 180.0634