Learn More
D-Histidine, TRC
Codice prodotto. 30179213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179213 100 g 100g
30179148 25 g 25g
30179036 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179213 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH456015100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 351-50-8
Formula molecolare C6 H9 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 155.15
Sinonimo (R)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanoic acid
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid
SMILES N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Histidine
InChI Formula InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Quantità 100 g
Peso formulazione 155.0695
Shipping Condition Room Temperature