Learn More
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472606
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472606 25 mg 25mg
16459636 50 mg 50mg
16433078 10 mg 10mg
16414376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16472606 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100542
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress D-α-Hydroxyglutaric acid disodium (Disodium (R)-2-hydroxyglutarate) is the principal metabolite accumulating in neurometabolic disease D-2-hydroxyglutaric aciduria.
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium is a weak competitive antagonist of α-ketoglutarate (α-KG) and inhibits multiple α-KG-dependent dioxygenases with a Ki of 10.87 mM. D-α-Hydroxyglutaric acid disodium increases reactive oxygen species (ROS) production. D-α-Hydroxyglutaric acid disodium binds and inhibits ATP synthase and inhibits mTOR signaling.
Specifica
Materiale o nome chimico D-α-Hydroxyglutaric acid disodium
Forma fisica Powder
CAS 103404-90-6
Colore Off-White
Quantità 25 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H6Na2O5
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo Disodium (R)-2-hydroxyglutarate
Informazioni di solubilità H2O : 75 mg/mL (390.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])[C@H](O)CCC(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 192.08
Peso formulazione 192.08
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only