Learn More
D(-)-Isoascorbic Acid (Erythorbic Acid), TRC
Codice prodotto. 30012812
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012812 250 g 250g
30004715 100 g 100g
17928224 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012812 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE649890250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-65-6
Formula molecolare C6 H8 O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
Sinonimo D-erythro-Hex-2-enonic acid, γ-lactone, D-erythro-Hexonic acid, 3-keto-, γ-lactone (6CI), Erythorbic acid (7CI), Araboascorbic acid, Araboascorbic acid, D-, D-(-)-Isoascorbic acid, D-Araboascorbic acid, D-Erythorbic acid, D-Isoascorbic acid, D-arabino-Ascorbic acid, E 315, Erycorbin, Glucosaccharonic acid, Isoascorbic acid, Isovitamin C, Mercate 5, NSC 8117, Neo-Cebicure, Saccharosonic acid, D-Isoascorbic Acid, (5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Ascorbic Acid Imp. F (EP)
IUPAC Name (2R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isoascorbic Acid
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
Peso formulazione 176.0321
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.