Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Isoleucine, 98%
Codice prodotto. 15443697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15443697 250 mg 250mg
11461720 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15443697 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore H27488.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 319-78-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 319-78-8
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00064221
InChI Key AGPKZVBTJJNPAG-LXDRQGDMNA-N
Sinonimo d-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, h-d-ile-oh, isoleucine, d, unii-v87gja0g54, r-isoleucine, 2r,3r-2-amino-3-methylvaleric acid, alloisoleucin, d-ile, ambotzhaa1186
PubChem CID 76551
ChEBI CHEBI:27730
IUPAC Name (2R,3R)-2-amino-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Isoleucine
Punto di fusione 265°C (sublimation)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 131.18
Optical Rotation −40° (c=5 in 5N HCl)
Percent Purity 98%