Learn More
D,L-Adrenochrome, TRC
Codice prodotto. 30136376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136376 250 mg 250mg
30005678 25 mg 25mg
17904895 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136376 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA305250250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-06-8
Formula molecolare C9 H9 N O3
Molecular Weight (g/mol) 179.1727
Sinonimo 1H-Indole-5,6-dione, 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-, 5,6-Indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl- (8CI), 2,3-Dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1H-indole-5,6-dione, 1-Methyl-3-hydroxy-5,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydroindole, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-N-methylindole-5,6-quinone, 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, Adraxone, Adrenochrome
IUPAC Name 3-hydroxy-1-methyl-2,3-dihydroindole-5,6-dione
SMILES CN1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Adrenochrome
Nomi componenti o analita Adrenochrome
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Blue Ice
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-3,9,13H,4H2,1H3
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 250 mg
Peso formulazione 179.0582
Percent Purity >95%