Learn More
D,L-Alpha-Hydroxy Myristic Acid, TRC
Codice prodotto. 30406511
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30406511 10 mg -
30398796 50 mg 50mg
30393527 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406511 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94850010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2507-55-3
Formula molecolare C14 H28 O3
Molecular Weight (g/mol) 244.37
Sinonimo D,L-α-Hydroxy Myristic Acid
IUPAC Name 2-hydroxytetradecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D,L-a-Hydroxymyristic Acid
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
Peso formulazione 244.2038