Learn More
D,L-Benzylsuccinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30340116
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340116 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2920005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D,L-Benzylsuccinic Acid
CAS 884-33-3
Formula molecolare C11 H12 O4
Quantità 5 g
Sinonimo Butanedioic acid, 2-(phenylmethyl)-, Butanedioic acid, (phenylmethyl)- (9CI), Succinic acid, benzyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethyl)butanedioic acid, 2-Benzylbutanedioic acid, 2-Benzylsuccinic acid, Benzylsuccinic acid, DL-Benzylsuccinic acid, NSC 20708, α-Benzylsuccinic acid
InChI Formula InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)CC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC Name 2-benzylbutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 208.21
Peso formulazione 208.0736