Learn More
d,l-Metamfepramone.HCl, Lipomed
Codice prodotto. 30463457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463457 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30463457 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMMAF1548HC100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
d,l-Metamfepramone.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
CAS 10105-90-5
Nomi componenti o analita N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H15 N O . Cl H
Sinonimo Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI)
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
IUPAC Name 2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 213.7
Quantità 100 mg
Peso formulazione 213.092 g/mol